Drukuj
H-Pro-NHEt·HCl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-Pro-NHEt·HCl, (S)-N-Ethylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
OR961001-10G OR961001-1G OR961001-5G
APOSOR961001-10GEA 400 PLN
APOSOR961001-10G APOSOR961001-1G APOSOR961001-5G
H-Pro-NHEt·HCl 98%
H-Pro-NHEt·HCl
Formuła: C₇H₁₅ClN₂O
MW: 178.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00238159
Numer CAS: 58107-62-3