Drukuj
Isochroman-4-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960895-1G OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA 917 PLN
APOSOR960895-1G APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Formuła: C₉H₈O₂
MW: 148.1586 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09744058
Numer CAS: 20924-56-5