Drukuj
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 679 PLN
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formuła: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425.481 g/mol
Temp. topnienia: 100…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077054
Numer CAS: 109745-15-5