Drukuj
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960827-1G OR960827-250MG
APOSOR960827-1GEA 4030 PLN
APOSOR960827-1G APOSOR960827-250MG
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18452159
Numer CAS: 2292-84-4