Drukuj
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dibromo-1,2,4-triazole
OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 232 PLN
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formuła: C₂HBr₂N₃
Temp. topnienia: 201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00487260
Numer CAS: 7411-23-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III