Drukuj
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 876 PLN
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formuła: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236823
Numer CAS: 200125-12-8