Drukuj
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-DL-Tyr(Me)-OH
OR960745-1G OR960745-25G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 580 PLN
APOSOR960745-1G APOSOR960745-25G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.218 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063071
Numer CAS: 7635-29-2