1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR9607-1G
OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA
276
PLN
APOSOR9607-1G
APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formuła:
C₉H₇Br₂N₃ Temp. topnienia: 65…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01568839 Numer CAS: 106724-85-0 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |