Drukuj
Kwas (R)-(-)-α-metoksyfenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
OR960661-100G OR960661-25G
APOSOR960661-100GEA 1610 PLN
APOSOR960661-100G APOSOR960661-25G
Kwas (R)-(-)-α-metoksyfenylooctowy 98%
Kwas (R)-(-)-α-metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004250
Numer CAS: 3966-32-3