Drukuj
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960642-25G OR960642-5G OR960642-100G
APOSOR960642-25GEA 298 PLN
APOSOR960642-25G APOSOR960642-5G APOSOR960642-100G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Formuła: C₂₄H₂₇NO₆
Temp. topnienia: 83…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077055
Numer CAS: 104091-08-9