Drukuj
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR960623-1G OR960623-250MG
APOSOR960623-1GEA 0 PLN
APOSOR960623-1G APOSOR960623-250MG
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine
Formuła: C₈H₁₂ClNSi
MW: 185.73 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09870063
Numer CAS: 139585-50-5