Drukuj
Kwas 4-izopropoksybenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 911 PLN
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
Kwas 4-izopropoksybenzoesowy
Kwas 4-izopropoksybenzoesowy
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 163…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044318
Numer CAS: 13205-46-4
Numer WE (dawny EINECS): 236-169-4