Drukuj
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Cbz-L-norleucine, Z-Nle-OH
OR960529-1G OR960529-25G OR960529-5G
APOSOR960529-1GEA 479 PLN
APOSOR960529-1G APOSOR960529-25G APOSOR960529-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin
Formuła: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.309 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063170
Numer CAS: 39608-30-5