Drukuj
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR960144-25G OR960144-5G
APOSOR960144-25GEA 2900 PLN
APOSOR960144-25G APOSOR960144-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene
Formuła: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284.3756 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15526905
Numer CAS: 89720-77-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 III