Drukuj
2-Bromo-5-jodoanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 218 PLN
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-jodoanizol 98%
2-Bromo-5-jodoanizol
Formuła: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07780651
Numer CAS: 755027-18-0