Drukuj
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 830 PLN
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrIN
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672950
Numer CAS: 121554-10-7