Drukuj
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 458 PLN
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄BrNO
Temp. topnienia: 158…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143428
Numer CAS: 40530-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 254-958-1