Drukuj
2-Bromophenetole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
OR9597-5G OR9597-100MG OR9597-1G
APOSOR9597-5GEA 400 PLN
APOSOR9597-5G APOSOR9597-100MG APOSOR9597-1G
2-Bromophenetole
2-Bromophenetole
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 223 °C
Gęstość: 1,4223 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061092
Numer CAS: 583-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-501-0