Drukuj
kwas benzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 220 PLN
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
kwas benzoesowy
kwas benzoesowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 249 °C
Temp. topnienia: 121…125 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2