Drukuj
1-Bromo-4-jodobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-iodobenzene
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 269 PLN
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Bromo-4-jodobenzen 98%
1-Bromo-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001051
Numer CAS: 589-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-662-7