3,3'-Bipiperidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR958208-1G
OR958208-250MG
APOSOR958208-1GEA
2610
PLN
APOSOR958208-1G
APOSOR958208-250MG
3,3'-Bipiperidine 95%
3,3'-Bipiperidine
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
46040-83-9 |