Drukuj
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9581-100G OR9581-25G OR9581-500G
APOSOR9581-100GEA 124 PLN
APOSOR9581-100G APOSOR9581-25G APOSOR9581-500G
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol 98%
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol
Formuła: C₈H₈N₂OS
Temp. topnienia: 255…263 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134581
Numer CAS: 37052-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 253-326-2