Drukuj
2,3-Dichloropirazyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9580-100G OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA 211 PLN
APOSOR9580-100G APOSOR9580-25G
2,3-Dichloropirazyna 98%
2,3-Dichloropirazyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/50mmHg
Gęstość: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040964
Numer CAS: 4858-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-460-1