Drukuj
3-Bromo-5-chloropirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 406 PLN
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-chloropirydyna 97%
3-Bromo-5-chloropirydyna
Formuła: C₅H₃BrClN
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114221
Numer CAS: 73583-39-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III