Drukuj
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 743 PLN
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07374897
Numer CAS: 29681-42-3