Drukuj
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR957432-1G OR957432-5G
APOSOR957432-1GEA 551 PLN
APOSOR957432-1G APOSOR957432-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formuła: C₅H₈N₂O
MW: 112.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00030421
Numer CAS: 2820-38-4