Drukuj
4-Chloro-2-nitrotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 621 PLN
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Chloro-2-nitrotoluen 98%
4-Chloro-2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 239
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007215
Numer CAS: 89-59-8