Drukuj
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-iodopyridine-2-carboxylate
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 720 PLN
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Methyl-4-iodopicolinate
Formuła: C₇H₆INO₂
Temp. topnienia: 73…76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235100
Numer CAS: 380381-28-2