Drukuj
1-Nitro-4-propoxybenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 1100 PLN
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
1-Nitro-4-propoxybenzene 98%
1-Nitro-4-propoxybenzene
Formuła: C₉H₁₁NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 7244-77-1