Drukuj
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 1110 PLN
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₂ClNO₂S
MW: 221.71 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18071261
Numer CAS: 24176-70-3