Drukuj
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Acetamido-3-bromopyridine-2-carboxylic acid
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 586 PLN
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Formuła: C₈H₇BrN₂O₃
Temp. topnienia: 196…198 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235101
Numer CAS: 882430-69-5