Drukuj
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-bromonicotinate
OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 334 PLN
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Methyl-6-bromonicotinate
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. topnienia: 106…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972371
Numer CAS: 26218-78-0