Drukuj
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9560-1G OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA 110 PLN
APOSOR9560-1G APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791265
Numer CAS: 26156-48-9