Drukuj
Methyl 4-methylpicolinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-methylpicolinate
OR955702-1G OR955702-5G
APOSOR955702-1GEA 450 PLN
APOSOR955702-1G APOSOR955702-5G
Methyl 4-methylpicolinate 97%
Methyl-4-methylpicolinate
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.1600 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09265118
Numer CAS: 13509-13-2