Drukuj
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
OR9552-250MG OR9552-1G
APOSOR9552-250MGEA 110 PLN
APOSOR9552-250MG APOSOR9552-1G
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.203 g/mol
Temp. Wrzenia: 158 °C/0.6mmHg
Temp. topnienia: 130…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00112008
Numer CAS: 27069-17-6