Drukuj
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 586 PLN
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BClNO₃
Temp. topnienia: 173…175 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436019
Numer CAS: 874460-05-6