Drukuj
Acetoacetanilid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
OR954560-100G OR954560-1KG OR954560-500G
APOSOR954560-100GEA 621 PLN
APOSOR954560-100G APOSOR954560-1KG APOSOR954560-500G
Acetoacetanilid 98%
Acetoacetanilid
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 129
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008780
Numer CAS: 102-01-2
Klasyfikacja Merck : 13,00059