Drukuj
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (3-((2-Chloroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 586 PLN
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BClNO₃
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436013
Numer CAS: 874288-12-7