Drukuj
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-EBIO, 1-Ethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 1-Ethylbenzimidazolinone
OR954133-1G OR954133-5G
APOSOR954133-1GEA 218 PLN
APOSOR954133-1G APOSOR954133-5G
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formuła: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005715
Numer CAS: 10045-45-1