Drukuj
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9541-1G OR9541-5G
APOSOR9541-1GEA 1150 PLN
APOSOR9541-1G APOSOR9541-5G
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Formuła: C₁₄H₁₁BrO₃
Temp. topnienia: 198…201 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436069
Numer CAS: 17054-27-2