Drukuj
Methyl-2-pyridylacetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954071-1G OR954071-25G OR954071-5G
APOSOR954071-1GEA 108 PLN
APOSOR954071-1G APOSOR954071-25G APOSOR954071-5G
Methyl-2-pyridylacetate 95%
Methyl-2-pyridylacetate
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 137 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006358
Numer CAS: 1658-42-0