Drukuj
4-Bromo-3-metoksybenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-3-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-methoxybenzoate
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 110 PLN
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
4-Bromo-3-metoksybenzoesan metylu 98%
4-Bromo-3-metoksybenzoesan metylu
Formuła: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08436018
Numer CAS: 17100-63-9