Drukuj
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 696 PLN
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₄ClNO
MW: 187.67 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02667723
Numer CAS: 6487-99-6