Drukuj
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 1350 PLN
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formuła: C₈H₁₃N₃
MW: 151.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08272104
Numer CAS: 354824-17-2