Drukuj
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953934-1G OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA 429 PLN
APOSOR953934-1G APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₉H₁₂N₂O
MW: 164.2044 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01168905
Numer CAS: 33322-60-0