Drukuj
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 812 PLN
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₃BClNO₃
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436014
Numer CAS: 874288-10-5