Drukuj
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(Piperidin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR953882-1G OR953882-5G
APOSOR953882-1GEA 298 PLN
APOSOR953882-1G APOSOR953882-5G
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole
Formuła: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738924
Numer CAS: 123771-23-3