Drukuj
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 1390 PLN
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Formuła: C₂BrClN₂S
Temp. Wrzenia: 192…194 °C
Temp. topnienia: 24…25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799287
Numer CAS: 37159-60-7