Drukuj
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 189 PLN
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formuła: C₆H₅ClIN
MW: 253.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD16610529
Numer CAS: 1197957-18-8