Drukuj
4-Bromo-o-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 392 PLN
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
4-Bromo-o-toluic acid
4-Bromo-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. topnienia: 180…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040905
Numer CAS: 68837-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 272-437-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III